ContactUsLinkComponent
Medizinische Masken, Typ IIR
Artikelnr. HOPEM36101-40
Lieferant:  Medicom
New Product
undefined
Medizinische Masken, Typ IIR
Artikelnr. HOPEM36101-40
Lieferant:  Medicom
New Product
Spezifikationen
  • Typ:
    IIR
  • Farbe:
    Blau
  • Größe:
    175×90 mm
  • VE:
    800
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Medizinisches Produkt: Klasse I - Medizinischer Maskentyp: Type IIR - Elastisch.
  • Schützt die Umgebung vor vom Träger abgegebenen Tröpfchen und bietet gleichzeitig Schutz vor biologischen Flüssigkeitsspritzern
  • Wirksam gegen Bakterien, Partikel und Viren (BFE-, PFE- und VFE-geprüft)
  • Kolmi®-Masken verfügen über die exklusive Origami-Falt- und Smile-Schweißdesigns für mehr Komfort und perfekte Anpassung an das Gesicht des Trägers
  • Hypoallergen
Certifications:
Packaging: