AuftragsverfolgungKontakt
Certipur® ICP Multi Element Standard Solution VI
Certipur® ICP Multi Element Standard Solution VI
ICP multi-element standard solution VI 30 elements in dilute nitric acid, HDPE bottle, 100 mL
Artikelnr. 1044880100.
Anbieter:   Merck
Certipur® ICP Multi Element Standard Solution VI
Artikelnr. 1044880100.
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Certipur® ICP Multi Element Standard Solution VI
ICP multi-element standard solution VI 30 elements in dilute nitric acid, HDPE bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certifications: CRM certified.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    HDPE bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    ICP multi-element standard solution VI 30 elements in dilute nitric acid
  • UN No.:
    2031
  • Cat. No.:
    1044880100.
  • Lagertemperatur:
    15...25 °C
  • GHS-Signal:
    Gefahr
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    Corrosive