ContactUsLinkComponent
Cholesterin (synthetisch), Synthechol®
Cholesterin (synthetisch), Synthechol®
Catalog # 1.04672.0010
New Product
CAS Number:  
Cholesterin (synthetisch), Synthechol®
Catalog # 1.04672.0010
New Product
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    10 g
  • Seq:
    3236
Specifications
About this item
 :
 :386.66 g/mol
Boiling Pt:360 °C
Melting Pt:147,..149 °C (Lit.)
Density:1,067 g/ml at 25 °C (Lit.)
 :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500
CAS Number:57-88-5
Formula:C₂₇H₄₆O
MDL Number:MFCD00003646