AuftragsverfolgungKontakt
Orange Serum Agar | Avantor
Orange Serum Agar
Orange serum agar, 25×200 ml bottles, 25
Artikelnr. LIOF452690
Anbieter:   LIOFILCHEM
Orange Serum Agar
Artikelnr. LIOF452690
Anbieter:  LIOFILCHEM
CAS Nummer:  
Orange Serum Agar
Orange serum agar, 25×200 ml bottles, 25
CAS Nummer:  
Preis
237,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Orange Serum Agar is a medium used for the isolation, cultivation and enumeration of microorganisms associated with spoilage of citrus fruits and derivates, such as lactic acid and acetic acid bacteria, yeasts and moulds.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    25
  • Bezeichnung:
    Orange serum agar, 25×200 ml bottles