AuftragsverfolgungKontakt
Hydrazine Sulphate Solution | Avantor
Hydrazine Sulphate Solution
Hydrazine sulphate solution, 100 mL
Artikelnr. CMPLOP002
Hydrazine Sulphate Solution
Artikelnr. CMPLOP002
CAS Nummer:  
Hydrazine Sulphate Solution
Hydrazine sulphate solution, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Zertifizierung: ISO 9001 certified.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Hydrazine sulphate solution
  • Cat. No.:
    CMPLOP002
  • Lagertemperatur:
    Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15...25 °C
  • Shelf life:
    6 Months