0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Austria
ContactUsLinkComponent
Celite® Hyflo® Super Cel, Filterhilfsmittel
Celite® Hyflo® Super Cel, Filterhilfsmittel
Celite® Hyflo® Super Cel, Filterhilfsmittel
ROTH0005.1
:
Roth Carl
:
Celite® Hyflo® Super Cel, Filterhilfsmittel
ROTH0005.1
:
Roth Carl
:
Packung:
Glasflasche für Feststoffe
VE:
2,5 kg
Seq:
4076
:
:
2200 °C (1013 hPa)
:
1710 °C
:
2.3 g/cm³ (20 °C)
:
GHS08
:
68855-54-9
:
MFCD00132803