Leitfähigkeitsstandard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Artikelnr. SCOI285136907
Lieferant: SI Analytics
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:250 mL
- Referenztemperatur:25 °C
- Bezeichnung:Leitfähigkeitsstandard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)