ContactUsLinkComponent
Leitfähigkeitsstandard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Artikelnr. SCOI285126511
Lieferant:  SI Analytics
CAS-Nummer:  
Leitfähigkeitsstandard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Artikelnr. SCOI285126511
Lieferant:  SI Analytics
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasampulle
  • VE:
    18 Ampoul
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Leitfähigkeitsstandard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)