ContactUsLinkComponent
Leitfähigkeitsstandard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Catalog # WTWA300575
Supplier:  WTW
CAS Number:  
Leitfähigkeitsstandard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Catalog # WTWA300575
Supplier:  WTW
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Leitfähigkeitsstandard 1413 µS/cm (25 °C; 0,01 mol/l; KCl)