ContactUsLinkComponent
Leitfähigkeitsstandard 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Leitfähigkeitsstandard 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Catalog # SCOI285126528
Supplier:  SI Analytics
CAS Number:  
Leitfähigkeitsstandard 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Catalog # SCOI285126528
Supplier:  SI Analytics
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasampulle
  • VE:
    18 Ampoul
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Leitfähigkeitsstandard 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl)