ContactUsLinkComponent
Leitfähigkeitsstandard 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Artikelnr. YSIA065272
Lieferant:  YSI ENVIRONMENTAL
CAS-Nummer:  
Leitfähigkeitsstandard 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Artikelnr. YSIA065272
Lieferant:  YSI ENVIRONMENTAL
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    1
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Leitfähigkeitsstandard 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl)