ContactUsLinkComponent
Pikrinsäure 13 g/l gesättigte Lösung in Wasser
Artikelnr. CTEH640760
Lieferant:  CLIN TECH
CAS-Nummer:  
Pikrinsäure 13 g/l gesättigte Lösung in Wasser
Artikelnr. CTEH640760
Lieferant:  CLIN TECH
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spezifikationen
Über diesen Artikel
 :
 :229.11 g/mol
Merck-Index:13,07492
EINECS:201-865-9
CAS-Nummer:88-89-1
Formel:C₆H₃N₃O₇
MDL-Nummer:MFCD00007102