AuftragsverfolgungKontakt
Hyaluronidase | Avantor
Hyaluronidase
Marketsource
Hyaluronidase
Marketsource
Zertifikate
Hyaluronidase
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
For hydrolysis of hyaluronic acid.
Hydrolize hyaluronic acids in connective tissue with Hyaluronidase. Frequently used with other proteases, such as collagenase, this polysaccharidase cleaves endo-N-acetlyhexosaminic bonds in hyaluronic acid, as well as chondroitin sulfate A and C, to tetrasaccharide residues. Hyaluronidase consists of a single polypeptide chain of 450 amino acid residues with four disulfide bonds and is glycosylated, containing 5% mannose and 2.17% glucosamine (Borders and Raftery).
Achtung! Bitte beachten: Product Restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them, in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier; and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the Products and shall use the Products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • STMC07461
  • STMC07462
  • Spezies:
  • Non-human primate|Human|Rat|Mouse
  • Non-human primate|Human|Rat|Mouse
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Hyaluronidase
    50 KU
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 KU
    1 * 50 KU - 169,00 €
    169,00 €
    1 * 50 KU
       169,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    STMC07461
    Spezies
    Non-human primate|Human|Rat|Mouse
    Marketsource
  • Hyaluronidase
    300 KU
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 300 KU
    1 * 300 KU - 739,00 €
    739,00 €
    1 * 300 KU
       739,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    STMC07462
    Spezies
    Non-human primate|Human|Rat|Mouse
    Marketsource
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.