ContactUsLinkComponent
ThermoSafe® Envoy® Replacement Outer Carton for Pre-Qualified Large Dry Ice Shipper
Artikelnr. SCATCP1976
Lieferant:  Sonoco Thermosafe
undefined
ThermoSafe® Envoy® Replacement Outer Carton for Pre-Qualified Large Dry Ice Shipper
Artikelnr. SCATCP1976
Lieferant:  Sonoco Thermosafe
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    ENVOY® replacement blank outer carton for E12F4
  • VE:
    50
  • Außen B×T×H:
    521×483×527 mm