AuftragsverfolgungKontakt
Thermo Scientific™ Basic Vortex Mixer | Avantor
Thermo Scientific™ Basic Vortex Mixer
Basic vortex mixer
Artikelnr. BARN88882012
Thermo Scientific™ Basic Vortex Mixer
Artikelnr. BARN88882012
Thermo Scientific™ Basic Vortex Mixer
Thermo Scientific™ Basic Vortex Mixer
Basic vortex mixer
Preis
377,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Basic Vortex Mixer provides comprehensive mixing capabilities for enzymatic and RIA assays, general test tube mixing, biochemical assays, viral dilution preparation, precipitated assays, cell suspension vortexing and tissue sample mixing.
  • Digital Speed display
  • Continuous and Touch modes
  • Convenient Speed adjustments by knob control
  • Stable for long-term operations
  • Multiple accessories for different vessels
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Basic vortex mixer
  • Stromzufuhr:
    6 W
  • Drehzahlbereich:
    200–3000 min-1
  • Drehzahlgenauigkeit:
    ±5% U/min
  • Gewicht:
    6,5 kg
  • Cat. No.:
    BARN88882012
  • B×T×H:
    205×151×131 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.