AuftragsverfolgungKontakt
Probenröhrchen
Anbieter:   Brand
Probenröhrchen
Anbieter:  Brand
Zertifikate
Probenröhrchen
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
PS, crystal clear.
  • Robust
Universal tubes for a wide range of applications.
 : Fitting stoppers must be ordered separately.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Länge
    Ext.Ø
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 55 mm
    12 mm
    Blutgerinnungsmessgerät, max. 2000×g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5.000 ST
    1 * 5.000 ST - 153,00 €
    153,00 €
    1 * 5.000 ST
       153,00 €
  • 75 mm
    12 mm
    Universal, max. 4000×g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 4.000 ST
    1 * 4.000 ST - 165,00 €
    165,00 €
    1 * 4.000 ST
       165,00 €
  • 100 mm
    16 mm
    Universal, max. 2000×g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2.000 ST
    1 * 2.000 ST - 111,00 €
    111,00 €
    1 * 2.000 ST
       111,00 €
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 212-1742
    Griffstopfen, LDPE, für Ø 16 mm Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST - 29,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 212-1743
    Griffstopfen, LDPE, für Ø 12 mm Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST - 28,80 €