AuftragsverfolgungKontakt
Fold Down Mini Shelf | Avantor
Fold Down Mini Shelf
Herunterklappbares Miniregal - massiv, 1200×450×260 mm
Artikelnr. PALBWN1201
Anbieter:   Palbam
Fold Down Mini Shelf
Artikelnr. PALBWN1201
Anbieter:  Palbam
Fold Down Mini Shelf
Herunterklappbares Miniregal - massiv, 1200×450×260 mm
Preis
1 260,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
When not in use this mini shelf can be folded down against the wall. Ideal for tight areas where space is limited. Rounded front edge.
  • Fabrication material: Stainless steel 304 with electropolished finish
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Herunterklappbares Miniregal - massiv
  • B×T×H:
    1200×450×260 mm