Orbipac CPS51 pH-ORP Sensor
pH-Elektrode mit und ohne integriertem NTC-Temperatursensor, Faser, Handmessgeräte und Labormessgeräte
Artikelnr. ENDRCPS51-1EK2FDA
Anbieter: Endress+Hauser
Springe zu:
Product Details & Documents
pH electrode for handheld and laboratory measuring devices.
- Fixed cable: 1,5 m
- CPS51 excluding temperature sensor: 1EK2FDA
- Working limit: Pressureless
Zertifizierung: EN IEC 63000:2018.
Spezifikationen
- Für:Handmessgeräte und Labormessgeräte
- Bezeichnung:pH-Elektrode mit und ohne integriertem NTC-Temperatursensor
- Membran:Faser