Glass Test Tubes
16 mm, Probenröhrchen aus Glas mit Deckel
BSANBS-050102-MK
: BIOSAN
Glass test tubes made up of high borosilicate glass, PP cap with silicone pad.
- Height: 100 mm
- Ø:16 mm
- Bezeichnung:Probenröhrchen aus Glas mit Deckel
- Cat. No.:BSANBS-050102-MK