ROTATEMP System für hohe Temperaturen
Artikelnr. IKAA20113825
Lieferant: IKA
New Product
Spezifikationen
- Bezeichnung:System für hohe Temperaturen ROTATEMP, für ROTAVISC bis zu 300 °C, EU-Stecker
- Betriebstemperatur:Max. 300°C
- B×T×H:265×270×220 mm
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Das ROTATEMP-Hochtemperatursystem ist für den Einsatz mit den IKA ROTAVISC-Viskosimetern konzipiert.
- Schnelle und verlässliche Heizung: Dank der bewährten Heiztechnologie der IKA-Magnetrührer erhitzt sich Ihre Probe in nur 16 Minuten (mit einem Silikonöl) auf 300 °C, ohne dass es zu Überschwingen kommt.
- Sparen Sie wertvollen Platz im Labor: Heizofen und Steuereinheit sind in einem Gerät mit geringem Platzbedarf vereint.
- Automatisieren, steuern, dokumentieren: ROTATEMP kann an die Viskosimeter-Software labworldsoft® 6 Visc angeschlossen werden.
Es erreicht bis zu 300 °C und ermöglicht eine präzise Temperaturregelung von hochviskosen Medien, die schwer zu messen sind, wie Asphalt, Bitumen, Wachs, Polymere, Bonbonbasis oder Schmelzklebstoffe.
Delivery: Im Lieferumfang enthalten sind das ROTAT-Entnahmewerkzeug, die ROTAT-C-Probenkammer, die ROTAT-D-C-Einwegprobenkammer (5 Stk.), die Justierungshalterung, VOLS 1.11 und das ROTAT-Rack.