AuftragsverfolgungKontakt
Natriumdesoxycholat
Natriumdesoxycholat
Natriumdesoxycholat für bakteriologische Zwecke, 500 g
Artikelnr. LIOF612401
Anbieter:   LIOFILCHEM
Natriumdesoxycholat
Artikelnr. LIOF612401
Anbieter:  LIOFILCHEM
CAS Nummer:  
Natriumdesoxycholat
Natriumdesoxycholat für bakteriologische Zwecke, 500 g
CAS Nummer:  
Preis
976,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Natriumdesoxycholat ist das Natriumsalz der Desoxycholsäure, einer hochgereinigten Gallensäure, und hemmt grampositive Kokken und sporenbildende Organismen. Nährmedien, die Natriumdesoxycholat enthalten, werden zur Zählung von Coliformen aus Milch, Wasser, Abwasser usw. und zur Isolierung von Darmpathogenen verwendet.
  • Dehydriertes Pulver
  • Wasserlöslich
  • Aussehen: frei fließend, homogen
  • Farbe: weiß
  • pH-Wert bei 5% Konzentration: 8,5
  • Verlust beim Trocknen: 2,3%
Natriumdesoxycholat kann als Bestandteil von dehydrierten Kulturmedien verwendet werden und muss in destilliertem oder deionisiertem Wasser aufgelöst und durch Autoklavieren sterilisiert werden.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    500 g
  • Bezeichnung:
    Natriumdesoxycholat für bakteriologische Zwecke
  • Cat. No.:
    LIOF612401
  • Lagerung:
    Lagerung bei 10...30 °C, in einer trocken Umgebung