Specifications
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Ergänzungsmischung für Endothelzellproliferationsmedium, FCS
Specifications
About this item
Das Ergänzungskit für Endothelzellproliferationsmedium eignet sich zur Kultivierung humaner Provitro-Endothelzellen, nachdem die Komponenten des Ergänzungskits zu 500 ml Basalmedium hinzugefügt wurden. Die Formulierung ist für eine anfängliche Ansaat von 4000 Zellen/cm² bis zur Konfluenz (ca. 90 %) optimiert. Futterschicht, Matrixsubstrate oder andere Substanzen sind nicht erforderlich. Aufgrund der Möglichkeit einer verringerten proliferativen Aktivität empfehlen wir, das Antibiotika-Ergänzungsmittel nur für frisch isolierte Zellen zu verwenden. Das Ergänzungskit für Endothelzellproliferationsmedium wird nach jeder Produktion gründlich getestet. Alle Komponenten werden in einem strengen biologischen Test getestet. Jede Charge wird auf proliferierende Eigenschaften humaner Endothelzellen geprüft. Die im Endothelzellwachstumsmedium kultivierten Zellen werden hinsichtlich ihrer Morphologie, der Adhäsionsrate, der Koloniebildungseffizienz und der Populationsverdopplungszeit geprüft.
Die wichtigsten Funktionen von IFNG sind die direkte Hemmung der Virusreplikation, Immunstimulation und Immunmodulation. Seine Bedeutung wird durch seinen Beitrag zur Abwehr viraler, bakterieller und tumoröser Bedrohungen unterstrichen. Eine abnormale Expression von IFN-gamma ist mit Autoimmun- und autoinflammatorischen Erkrankungen verbunden. Darüber hinaus fördert IFNG die Aktivität natürlicher Killerzellen, was seine zentrale Rolle im Immunsystem weiter unterstreicht. Rekombinantes Maus-IFNG, das aus 133 Aminosäuren mit einer geschätzten Masse von 15,5 kDa besteht, weist in SDS-PAGE unter reduzierenden Bedingungen glykosylierungsbezogene Bänder von etwa 19,6 und 15,4 kDa auf.
Speicher: Die Proben bleiben ab dem Empfangsdatum zwölf Monate lang stabil, wenn sie im Temperaturbereich von −20 bis −80 °C gelagert werden. Um optimale Lagerbedingungen zu gewährleisten, halten Sie bei diesen Temperaturen eine sterile Umgebung aufrecht. Für eine bessere Konservierung ist es ratsam, das Protein zu aliquotieren. Vermeiden Sie wiederholte Gefrier-Auftau-Zyklen der Proben, um einen Abbau zu verhindern und die Integrität des Materials zu erhalten.