AuftragsverfolgungKontakt
Schwefelsäure verdünnt
1 L
Artikelnr. ACSDCH8002119.1L
Anbieter:   CPACHEM
Schwefelsäure verdünnt
Artikelnr. ACSDCH8002119.1L
Anbieter:  CPACHEM
CAS Nummer:  7664-93-9
Schwefelsäure verdünnt
1 L
CAS Nummer:  7664-93-9
Preis
84,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
 : ISO 9001
  • CAS Nummer:7664-93-9
  • Formel:H₂SO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00064589
  • Molekulargewicht:98.08 g/mol
  •  :Density: 1.84 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Room Temperature
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 L
Spezifikationen