HBO Fluoreszenzmikroskop, IM-300
OPTKIM-300FL4
: OPTIKA
New Product
- Modell:IM-300FL4
- Bezeichnung:HOB Fluoreszenzmikroskop mit IOS U-Plan Objektiven
- Einstellbarer Augenabstand:Adjustable between 50 and 75 mm
- Kondensor:LWD pre-centered condenser, N.A. 0,30, supplied with blue (LBD) filter
- Beobachtungsmethode:Hellfeld und Fluoreszenz
- Okulare:WF 10×/22 mm mit Dioptrienausgleich und Gummiaugenmuschel
- Fokussiersystem:Koaxiale Grob- und Feintriebeinstellung
- Kopf:45° geneigt, 360° drehbar
- Beleuchtung:Epi-illumination: HBO 100 W high pressure mercury lamp
Transmitted illumination: X-LED⁸ with white 8 W LED (6,300K) with brightness control. With aperture diaphragm Multi-plug 100 - 240V/6 Vdc external power supply - Objektivrevolver:5 Positionen
- Objektive:IOS LWD U-Plan F 10×, 20× and 40×
- Tisch:Fixed stage, 250×290 mm, with round glass and metal stage inserts for slides and 54 mm Ø, Petri dishes.
- Arbeitsabstand:72 mm
- VE:1
- Typ:Trinocular
Fortschrittliches invertiertes Mikroskop für Hellfeld- und Fluoreszenzbeobachtungen mit Semi-Apo IOS LWD U-PLAN F-Objektiven zur Verbesserung der Sichtbarkeit der Probe und Erhöhung des Gesamtkontrasts.
Der HBO Fluoreszenz-Illuminator bietet eine herausragende Flexibilität bei der Verwendung, da er die blauen und grünen Filtersätze (standardmäßig mitgeliefert) für Auramin, FITC, GFP und YFP (mit blauem Filtersatz) sowie Rhodamin, Texas Red und TRITC (mit dem grünen) enthält, aber dennoch die Möglichkeit bietet, beliebige andere spezifische Filtersätze für zukünftige Upgrades zu kombinieren.
Das durch die exklusive X-LED übertragene Licht sorgt für eine großartige, satte und - hochwertige Ansicht der Proben.