ContactUsLinkComponent
HyClone™ Peak Expression Medium
  SH31193.02
 :  
HyClone™ Peak Expression Medium
  SH31193.02
 :  
  • Medienformat:
    Flüssigkeit
  • VE:
    1.000 mL
  • Bezeichnung:
    HyClone™ Peak-Expression-Medium mit stabilem L-Glutamin und Poloxamer 188
  • Sterility:
    0,2 μm filtered sterile
  • Calcium:
    No
  • Magnesium:
    No
  • HEPES:
    No
  • Sodium bicarbonate:
    No
  • Sodium pyruvate:
    No
  • Phenol red:
    No
  • Stable glutamine:
    Yes
  • L-Glutamine:
    Yes
  • Lagertemperatur:
    2...8 °C, away from light
  • Verpackt:
    Flasche
  • Haltbarkeit:
    12 Mon.
Gebrauchsfertiges Medium unterstützt hohes Zellwachstum, außergewöhnliche Transfektionseffizienz und robuste Virusproduktion für Adeno-assoziierte Viren und Lentiviren, die in humanen embryonalen Nierenzelllinien (HEK293) exprimiert werden.
  • Das gebrauchsfertige Medium enthält stabiles L-Glutamin und Poloxamer 188
  • Unterstützt eine hohe Transfektionseffizienz
  • Entwickelt für hohe Zellausbeute und robuste Virusproduktion
  • Ermöglicht eine direkte Anpassung
  • Entwickelt für Transfektions- und Produktionsanwendungen im kleinen bis großen Maßstab
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von PEI- und Lipid-basierten Transfektionsreagenzien
HyClone™ Peak-Expression-Medium ist ein Zellkulturmedium ohne tierische Bestandteile (ADCF), ohne Hydrolysate und mit regulierungsfreundlichen Bedingungen. Die Vielseitigkeit dieses Mediums ermöglicht eine hohe Transfektionseffizienz, ein gleichmäßiges Zellwachstum, eine hohe Dichte lebender Zellen und hervorragende Virustiter in vielen HEK293-Zelllinien.
Dieses Medium wurde entwickelt, um herausragende Leistung in kleinen und großen Herstellungsprozessen zu unterstützen und unterstützt einen nahtlosen Übergang vom Wachstum zur Produktion von AAV und Lentiviren unter Verwendung von Standardzelllinien und -prozessen. Es ist in flüssiger und pulverförmiger Form in benutzerfreundlicher Verpackung erhältlich.