Water Detect Enterococci, Schnelltest für Enterokokken in Wasser
Catalog # LIOF630603
Supplier: LIOFILCHEM
New Product
CAS Number:
Specifications
- VE:12
- Bezeichnung:Water Detect Enterococci
Specifications
About this item
Selektive Anreicherungsbrühe zur mutmaßlichen Identifizierung von Enterokokken bei der mikrobiologischen Überwachung der Wasserqualität.
- Einfach zu bedienen: Übertragen Sie den Inhalt eines Röhrchens Water Detect Enterococci in eine Flasche mit 100 ml der Probe, schütteln Sie sie und inkubieren Sie diese.
- Schnelle Resultate: Inkubieren Sie sie 18 bis 24 Stunden lang bei 35 ±2 °C. Das Vorhandensein von Enterococcus spp. wird durch eine Schwärzung des Mediums angezeigt.
- Aufbewahrung: Raumtemperatur (10 bis 30 °C)
- Haltbarkeit: 2 Jahre
Enterokokken sind ein bakteriologischer Indikator für fäkale Verunreinigungen im Wasser. Sie können in ein Wasserüberwachungsprogramm aufgenommen werden, um die Qualität von Freizeit- und Trinkwasser hinsichtlich potenzieller Risiken für die menschliche Gesundheit durch fäkale Krankheitserreger zu bewerten. Water Detect Enterococci ermöglicht die Identifizierung von Enterococcus Arten auf der Grundlage der Esculinhydrolyse.