ContactUsLinkComponent
Milli-Q® SQ 240C Purification System
Artikelnr. 171-1539
Lieferant:  Merck
New Product
undefined
Milli-Q® SQ 240C Purification System
Artikelnr. 171-1539
Lieferant:  Merck
New Product
Spezifikationen
  • Fließrate:
    Bis zu 1,6 L/min Reinstwasser aus Handspender
    Bis zu 6 L/min reines RO-Wasser aus SQ-Schwerkraftventil
  • Bezeichnung:
    SQ 240C purification system, combined pure RO water production station and ultrapure (Type 1) water dispensing module with flexible dispensing
  • Stromzufuhr:
    100 - 240 VAC/50 - 60 Hz
  • Durchschnittlicher Tagesbedarf:
    10 L/Day
  • Speisewasser:
    Potable tap water
    Lab feed water connection must be a 25,4 mm male thread NPT/BSP/GAZ
  • Betriebsgewicht mit vollem Tank:
    17 kg
  • Gewicht:
    11 kg without SQ switch 3,5 L tank
  • B×T×H:
    409×220×503 mm; 526×220×629 mm (Including handset dispenser)
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Das Milli-Q® SQ 240C-Wasseraufbereitungssystem liefert sowohl reines Umkehrosmosewasser (RO) als auch ultrareines Wasser (Typ 1). Es verfügt über einen flexiblen Handspender zur Abgabe von Reinstwasser. Es kann auch mit einem Schwerkraftventil (optional) ausgestattet werden, um reines RO-Wasser direkt aus dem SQ Switch 3,5-L-Tanksockel abzugeben.
  • Kombinierte Station zur Herstellung von reinem RO-Wasser und Abgabemodul für Reinstwasser (Typ 1) für einen 3,5-l-Umschalttank
  • Flexible Abgabe
  • Für den grundlegenden Laborgebrauch
  • Kompakt, mobil - skalierbar
  • Einfach anschließen, verwenden und warten
Dieses Milli-Q® SQ 240C-Wasseraufbereitungssystem ist eine von 6 voreingestellten Konfigurationen, die für die Milli-Q® SQ 2Series-Familie verfügbar sind, die den Benutzern volle Autonomie bietet und an die Anforderungen und Entwicklungen des Labors angepasst werden kann.
Einfacher, manueller Handspender ermöglicht jedem neuen oder ungeschulten Benutzer die Abgabe von Reinstwasser mit variabler Durchflussrate von bis zu 1,6 L/min bis tropfenweise.
Die zuverlässige Qualität von Reinstwasser (Typ 1) mit 18,2 MΩ·cm-spezifischem Widerstand wird auf einen Blick durch eine farbige LED angezeigt und der TOC wird durch eine integrierte UV-Lampe mit Photooxidation reduziert.
Frisch abgegebenes ultrareines Wasser ist aus dem angeschlossenen Abgabemodul für ultrareines Wasser erhältlich; in Kombination mit zusätzlichen autonomen Milli-Q® SQ 200-Abgabemodulen für ultrareines Wasser ist ultrareines Wasser dank des mobilen SQ Switch-Tanks überall im Labor oder außerhalb verfügbar.
Schnelles (nur 6 Minuten) Nachfüllen des mobilen SQ Switch-Tanks mit frisch produziertem reinem RO-Wasser dank der RO-Kartusche mit hohem Durchfluss (bis zu 42 L/h) der Reinwasserproduktionsstation; RO-Wasserrückgewinnungsschleife spart 50% des zurückgewiesenen Wassers; automatische RO-Membranspülung erhält die hohe Leistung aufrecht.
Mit der kompakten Einrichtung und dem selbsterklärenden Installationshandbuch sowie den Videos können Sie das System dort anschließen, wo es für Ihre Labortätigkeit praktisch ist, und es später bei Bedarf selbst verschieben.
Unbegrenzte Skalierbarkeit mit einer Produktionsstation für reines RO-Wasser, die mehrere autonome Milli-Q® SQ 200-Abgabemodule für Reinstwasser versorgen kann (einfach in eine Steckdose stecken); unterstützt die Erweiterung der Laboraktivitäten und begrenzt gleichzeitig die Budgetinvestitionen.
Der individuelle Austausch der Twist-and-Lock-Kartusche für jeden erschöpften Reinigungsschritt vereinfacht die Wartung und begrenzt die Betriebskosten.
Kompakte Größe sowie Wasser- und Energieeinsparungen unterstützen die Nachhaltigkeitsbemühungen des Labors.
Ordering information:
This catalog number does not include:
SQPAK™ cartridges and final filter,
SQ Switch 3,5 L tank,
SQ Gravity valve or power cord adapted to the local electrical network.
Consumables
Produktinformationen