Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Kationischer Standards
Nickel-Standards
Nickel NIST, ICP-MS-Standardlösung
Nickel NIST, ICP-MS-Standardlösung
ACSDM238.2NP.L1
:
CPACHEM
New Product
:
Nickel NIST, ICP-MS-Standardlösung
ACSDM238.2NP.L1
:
CPACHEM
New Product
:
Konzentration:
1000 mg/L
Matrix:
2% HNO₃
VE:
100 mL
Element:
Nickel
Symbol:
Ni
:
ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001