SPE-Kartusche mit Einzelventil
SPE-Kartusche mit Einzelventil, 2 mm, 10 mm
Artikelnr. PERCN2991112
Anbieter: PerkinElmer
Springe zu:
Product Details & Documents
Die Online-SPE-Kartusche wurde speziell für die Elution auf die HPLC-Säule entwickelt. Die Abmessungen sind optimiert, um eine hohe Extraktionskapazität mit kleinen Elutionsvolumina zu kombinieren.
Abmessung 10×1 mm ist ebenfalls verfügbar.
Spezifikationen
- Ø int.:2 mm
- Bezeichnung:SPE-Kartusche mit Einzelventil
- Länge:10 mm