ContactUsLinkComponent
Tork alkoholischer Handdesinfektionsschaum
Tork alkoholischer Handdesinfektionsschaum
  SCAA520102
 :  Essity
New Product
undefined
Tork alkoholischer Handdesinfektionsschaum
  SCAA520102
 :  Essity
New Product
  • Bezeichnung:
    Händedesinfektionsschaum mit Alkohol, 950 ml
  • VE:
    6
Dermatologisch getestete, alkoholische Handdesinfektionsschaum von Tork ist sanft zur Haut.
  • Wirksamkeit: Bakterien, Hefe und Pilze, Mykobakterien, Viren
  • Parfümfrei; Farbfrei
  • Wirksamkeitsnormen: EN 1500, EN 13727, EN 13624, EN 1650, EN 14348 (Tuberkulose), EN 14476 (alle umhüllten Viren)
Wirksam gegen eine Vielzahl von Problemorganismen – entspricht EN 1500, EN 12791 und EN 14476 (alle umhüllten Viren, wie: HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, Grippe H1N1, H5N1 und mehr.