Kaliumdichromat-Lösung zur Absorptionskontrolle
Catalog # ACSDUV2225PDA.L08
Supplier: CPACHEM
New Product
CAS Number:
Specifications
- VE:80 mL
- Bezeichnung:2×10 ml Kaliumdichromat-Lösung zur Absorptionskontrolle 235 - 350 nm und 6×10 ml
- Lagerbedingungen:36 months
- Lagertemperatur:15...25 °C
Specifications
About this item
Certifications: ISO 17034, 17025, 9001 zertifiziert.