AuftragsverfolgungKontakt
Nalidixinsäure | Avantor
Nalidixinsäure
100 mg
Artikelnr. ACSDSB39240.100MG
Anbieter:   CPACHEM
Nalidixinsäure
Artikelnr. ACSDSB39240.100MG
Anbieter:  CPACHEM
CAS Nummer:  389-08-2
Nalidixinsäure
100 mg
CAS Nummer:  389-08-2
Preis
122,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Zertifizierung: ISO 17034, 17025, 9001 certified.
  • CAS Nummer:389-08-2
  • Formel:C₁₂H₁₂N₂O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00006884
  • Molekulargewicht:232.24 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    100 mg
Spezifikationen