Salpetersäure verdünnt, Testlösung (TS)
Artikelnr. ACSDCH8002091.L1
Lieferant: CPACHEM
New Product
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:100 mL
- Seq:2440
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:63.01 g/mol
Lagertemperatur:Room Temperature
CAS-Nummer:7697-37-2
Formel:HNO₃
MDL-Nummer:MFCD00011349