ContactUsLinkComponent
Salzsäure, Testlösung (TS)
Salzsäure, Testlösung (TS)
Catalog # ACSDCH8002068.1L
Supplier:  CPACHEM
New Product
CAS Number:  
Salzsäure, Testlösung (TS)
Catalog # ACSDCH8002068.1L
Supplier:  CPACHEM
New Product
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :36.46 g/mol
Storage Temperature:Room Temperature
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324