Middlebrook 7H10 OADC (Oleic Albumin Dextrose Catalase) Wachstumsergänzung
Catalog # USBIM3895-01-500G
Supplier: US Biological
New Product
CAS Number:
Specifications
- VE:500 g
- Farbe:Beige/grün
- Bezeichnung:Middlebrook 7H10 OADC (Oleic Albumin Dextrose Catalase) Wachstumsergänzung
- Lagertemperatur:4 °C
- Inhalt:Rinderalbumin Fraktion V 5,0 g/100 ml
Katalase 0,004 g/100 ml
D-Glucose 2,0 g/100 ml
Ölsäure 0,05 g/100 ml
Natriumchlorid 0,85 g/100 ml - Zusammensetzung:OADC-Anreicherungsmedium wird mit Middlebrook 7H10 Mycobacteria-Agar (Pulver) verwendet.
- Sorte:Mikrobiologische Qualität
- Aussehen:Light beige with slight green tint, homogeneous, free flowing powder
- Form:Pulver
Specifications
About this item
Anreicherungszusatz empfohlen für den Kultivierung von Mykobakterien sp. OADC-Anreicherungsmedium wird mit Middlebrook 7H10 Mycobacteria Agar (Pulver) verwendet.
- Hellbeige mit leichtem grünen Tönung
- Homogen
- Rieselfähiges Pulver
Löslichkeit: Hellgelb, trüb.