TASKI® Jontec Linosafe F1g Linoleumsicherer Abstreifer
Artikelnr. DIVY7512688
Lieferant: Diversey
New Product
Spezifikationen
- Kapazität:5 L
- Bezeichnung:Linoleumsicherer Abstreifer, 135B×185T×283H mm, 10,3 kg
- Packung:Flaschen
- VE:2 Can
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Linoleumsicherer Abstreifer zum Entfernen von Emulsionen und Pflegefilmen von Linoleum und anderen wasserbeständigen Hartböden. Verhindert Verfärbungen und Schäden an Ihrem Linoleumboden.
- Hochwirksamer, leicht alkalischer Abstreifer
- Formuliert für die sichere Entfernung von Emulsionen von Linoleumböden
- Wirksam, schaumarm
- Geruchsarm
Vorteile:
Schnelle und gründliche Entfernung von Emulsionsschichten
Sicher für die Anwendung auf allen Arten von wasserbeständigen Hartböden, insbesondere auf Linoleum und kalziumhaltigen Steinen (z. B. Marmorböden)
Einfach und sicher in der Anwendung
Leicht parfümiert für eine angenehme Anwendung