ContactUsLinkComponent
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2)
Artikelnr. 424237L
Lieferant:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2)
Artikelnr. 424237L
Lieferant:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    0,5 g
  • Seq:
    3035
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Gehalt:
    Min. 95.0 %
  • Wasser:
    Max. 8.0 %
  • Na (Natrium):
    5.0 8.0 %
  • Molare Extinktion (260 nm)(10³ l/mol.cm):
    13.9 14.9
  • Molare Extinktion (340 nm)(10³ l/mol.cm):
    6.1 6.5
  • Verhältnis A250/A260 (10 mM Tris; pH10):
    0.79 0.85
  • Verhältnis A280/A260 (10 mM Tris; pH10):
    0.21 0.25
  • Verhältnis A340/A260 (10 mM Tris; pH10):
    0.42 0.44
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
 :
 :709.41 g/mol
EINECS:210-123-3
CAS-Nummer:606-68-8
Formel:C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
MDL-Nummer:MFCD00036200