Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Artikelnr. ROCH11585029001
Lieferant: ROCHE
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:5 g
- Seq:3173
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:817.65 g/mol
Schmelzpunkt:200 °C
:M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
EINECS:206-067-4
:GHS07
Lagertemperatur:Kühlschrank
CAS-Nummer:298-83-9
Formel:C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MDL-Nummer:MFCD00012159