Bordet Gengou Agar Base, Dehydrated Culture Media
Artikelnr. HIMEM175-500G
Lieferant: HIMEDIA
New Product
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1
- Bezeichnung:Bordet Gengou agar base, 500 g
Spezifikationen
Über diesen Artikel
For the detection and isolation of Bordetella pertussis and Bordetella parapertussis.
- Microbiological culture media
- Packaged in 500 g poly bottles