ContactUsLinkComponent
Aktivkohle-Agar-Basis Trockennährböden
  HIMEM344-500G
 :  HIMEDIA
New Product
 :  
Aktivkohle-Agar-Basis Trockennährböden
  HIMEM344-500G
 :  HIMEDIA
New Product
 :  
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Aktivkohle-Agar-Basis, 500 g
Für die Kultivierung von Bordetella pertussis, Impfstoffherstellung und Stammkulturpflege.
  • Mikrobiologische Kulturmedien
  • 500 g Polyflaschen