NIST® Grüntee in fester oraler Darreichungsform
Artikelnr. SIALNIST3256
Supplier: Merck
New Product
CAS Number:
Specifications
- VE:1 SET
- Bezeichnung:Grüntee in fester oraler Darreichungsform in Form eines Matrixmaterials.
- Pk Info:5×2,5 g
Specifications
About this item
Anwendung: Das SRM ist in erster Linie für die Validierung analytischer Methoden zur Bestimmung von Catechinen, Xanthinen und toxischen Elementen in festen oralen Darreichungsformen, einschließlich grünem Tee und ähnlichen Matrices, vorgesehen. Darüber hinaus eignet es sich auch zur Qualitätssicherung bei der Wertzuweisung an hauseigene Kontrollmaterialien.
- Der zertifizierte Wert des SRM wurde durch Berechnung der Massenanteilswerte ermittelt, die mit zwei Methoden ermittelt wurden
- Ultraviolette Absorptionsdetektion (UV)
- Massenspektrometrie (MS)
- Zertifizierte und Referenz-Massenanteilswerte für Catechin, Gallocatechin, Gallussäure, Theanin und andere Elemente werden auf Trockenmassebasis bereitgestellt und die Werte sind metrologisch auf die SI-Masseeinheit in Mikrogramm pro Gramm rückführbar
- Das NIST-Zertifikat wird mit Ablaufzertifikat sowie Anweisungen zu Lagerung, Handhabung, Verwendung und Wartung geliefert
Qualität: Zertifiziertes Referenzmaterial
Qualitätsstufe: 100
Packaging: Eine Einheit SRM 3256 enthält fünf Päckchen Pulvermaterial mit jeweils ca. 2,5 g.