Tork Reflex™ Wischpapier
SCAA473242
: Essity
New Product
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Wischpapier
- VE:6
Das 1-lagige Mehrzweck-Wischpapier Tork Reflex™ ist aufgrund seiner Stärke und hohen Saugfähigkeit ideal für Wischarbeiten und zum Händewischen. Dieses Papier kann im Tork Reflex™-Einzelblatt-Centerfeed-Spender verwendet werden, der sich an den Arbeitsablauf Ihres Teams anpasst, den Verbrauch senkt und das Risiko einer Kreuzkontamination minimiert.
- Einzelblatt-Spende – reduziert den Verbrauch um bis zu 37%
- SmartCore®-Kernentfernung – für schnelles und einfaches Nachfüllen
- Besonders gut zum Reinigen von Glas geeignet – hinterlässt keine Fusseln oder Streifen auf Oberflächen
System: M4 - Zentralentnahme Reflex Rollensystem
Rollenlänge: 300 m
Rollenbreite: 198 mm
Rollendurchmesser: 195 mm
Blattlänge: 350 mm
Innerer Kerndurchmesser: 59 mm
Anzahl Blätter: 857