ReproSil-Pur® 120 CN HPLC Säulen
Artikelnr. MAISR13.CE.S1546
Lieferant: DR MAISCH
New Product
Spezifikationen
- Säulenform:Analytisch
- Partikelgröße:3 µm
- Porengröße:120 Å
- Länge:150 mm
- USP-Code:L10
- pH-Bereich:2 - 8
- Surface area:300 m²/g
- Kohlenstoffbelastung:7%
- Phase:Cyano (CN)
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
HPLC-Säule - ReproSil-Pur 120 CN.
- Gebrauchsfertige Säule
- Silica
- Sphärisch, vollständig porös