Specifications
- Bezeichnung:Ultraschallgenerator GM 5200, Außenmaße: 380×195×215 mm
, 230 V EU-Stecker - Länge:1.5 m
- VE:1
- Für:UW 5100, UW 5200
Specifications
About this item
Es stehen zwei verschiedene Ultraschallgeneratoren zur Auswahl. Durch ihre unterschiedlichen Leistungsbereiche sind sie für verschiedene Anwendungen geeignet. Das pflegeleichte und robuste Kunststoffgehäuse, ausgestattet mit einer praktischen Griffmulde für den einfachen Transport und das Platzieren auf dem Labortisch, ist bei beiden Varianten identisch.
Die verschiedenen SONOPULS Ultraschallhomogenisatoren der HD 5000-Serie können je nach Kompatibilität direkt an die Ultraschallgeneratoren angeschlossen werden. Netzanschluss 230 VAC (±10 %), 50/60 Hz.
Das moderne 7"-Touch-Display bietet eine intuitive, benutzerfreundliche Bedienung. Die Einstellung der Sollwerte für Amplitude, Pulsation und Zeit sowie die Anzeige der Istwerte ermöglichen reproduzierbare Ergebnisse.