About this item
Nylonverstärkte Neoprenhandschuhe, die umfassenden Chemikalienschutz mit verbessertem Komfort und Taktilität bieten.
- MICROCHEM™-Chemikalienbarrieretechnologie: Einzigartige mehrschichtige Gummipolymer- und Kunststofflaminattechnologie für extrem umfassenden Chemikalienschutz
- Mehrfachgefahrenschutz: AlphaTec 53-003 bietet Chemikalienschutz der nächsten Generation und gleichzeitig sekundären Gefahrenschutz, wie mechanische Gefahren und Hitzegefahren
- Komfort und Leistung: Einzigartiges Herstellungsverfahren und Nylon-Liner-Unterstützung für mehr Komfort während der Verwendung
Extremer Chemikalienschutz: AlphaTec® 53-003-Handschuhe erfüllen 17 von 18 Chemikalien gemäß EN 374:2016, davon 16 in Klasse 6 >480 Minuten und 16 von 18> Klasse 2 gemäß ASTM F739 mit einer 10x geringere Begrenzung zum Bestehen.
Erhöhter Komfort und Fingerfertigkeit: Einzigartiges Herstellungsverfahren für optimierte Passform mit erhöhtem Rautengriff für sichere Leistung in einer Vielzahl von Szenarien.
Verbesserte Haltbarkeit: Sie verfügen außerdem über eine EN 388-konforme Abriebfestigkeit für besseren mechanischen Schutz.
Spezieller Schutz: AlphaTec® 53-003-Handschuhe erfüllen die Kontaktwärmestufe 1 der EN 407 (Kontaktwärme zugelassen bis 100 °C/212 °F) und sind antistatisch gemäß Norm EN 1149-3, wodurch Verletzungen am Arbeitsplatz vermieden werden.
Silikonfreies und erhöhtes Rautengriffdesign.
Primäre Industrien: Automobilindustrie, Chemie, Recycling und Abfallentsorgung, Versorgungsunternehmen.
Empfohlen Für:
Montage und Prüfung von Komponenten
Öl-, Flüssigkeits- und Filterwechsel
Lackier- oder Reinigungswerkzeuge oder Roboter
Handhabung von Chemikalien
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen
Chemische Leckagen
Beseitigung von Verschüttungen oder Leckagen
Specifications
- Catalog No:
- 112-6657
- ANSE53-003/11
- 112-6659
- 112-6660
- 112-6658
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Einweg / wiederverwendbar:
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- Latex / ohne Latex:
- Ohne Latex
- Ohne Latex
- Ohne Latex
- Ohne Latex
- Ohne Latex
- Gepudert/ungepudert:
- Ungepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Trägermaterial:
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Material:
- Neopren
- Neopren
- Neopren
- Neopren
- Neopren
- Oberfläche:
- Raised Diamond
- Raised Diamond
- Raised Diamond
- Raised Diamond
- Raised Diamond
- Stulpenart:
- Stulpe (Gauntlet)
- Stulpe (Gauntlet)
- Stulpe (Gauntlet)
- Stulpe (Gauntlet)
- Stulpe (Gauntlet)
- Stärke - Handfläche:
- 0,93 mm
- 0,93 mm
- 0,93 mm
- 0,93 mm
- 0,93 mm
- EN Standard:
- EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX)
- Sterility:
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Antistatisch:
- +
- +
- +
- +
- +