AuftragsverfolgungKontakt
Integrierte Korbaufzugssysteme
New Product
 :   RAYPA
Integrierte Korbaufzugssysteme
 :  RAYPA
New Product
Integrierte Korbaufzugssysteme
Integrierte Korbaufzugssysteme
Elektrisches Hebesystem aus Edelstahl, das in die Seite des Autoklaven integriert ist, mit Schwenkarm zum Be- und Entladen schwerer Gegenstände bis zu 30 kg.
  • Benutzerfreundlichkeit
    Aufzug mit Hochleistungs-Hebesystem
    Mit schwenkbarer Stütze
 :
 :
 :
 :
 : Kann werkseitig eingebaut oder nachgerüstet werden. Die größeren Modelle, 115 L und 175 L, verfügen über eine spezielle werkseitige Anpassung, die den späteren Einbau des Krans ermöglicht. Für die anderen kompatiblen Modelle muss diese Anpassung separat angefordert werden.
Product Family Options
  • Bezeichnung
    Kapazität
    B×T×H
  • Stainless steel electric lift system built into the side of the autoclave with a swivel arm CLASSIC-LIFT-R, 45 kg; 480 W, 230 V, 50/60 Hz; For safe and easy handling of heavy loads in and out of the autoclave
    40 kg (max)
    800×300×2600 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Elektrisches Hebesystem aus Edelstahl, seitlich in den Autoklaven integriert, mit Schwenkarm CLASSIC-LIFT, 40 kg; 480 W, 230 V, 50/60 Hz; für sicheres und einfaches Ein- und Ausladen schwerer Lasten in den Autoklaven.
    30 kg (max)
    800×300×2100 mm (External)
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    New Product
    New Product