Cimarec™ Mobil Direct-Rührer
HPLT50100547
- Bezeichnung:Mobil Direct-Rührer, Fassungsvermögen 150 l, UK-Stecker mit integriertem Controller
- B×T×H:330×330×80 mm
- Gewicht:16 kg
- VE:1
- Spannung:230 V
Führen Sie Anwendungen mit hohem Volumen mit der außergewöhnlichen Rührleistung der Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct-Rührer durch. Die Mobil 200 und 600 erfordern entweder die Steuereinheit Telemodul 40 M oder die Steuereinheit Telemodul 80 M.
- Die Schnellstoppfunktion stoppt den Antrieb innerhalb von drei Sekunden und minimiert so Nachläufe und das Risiko eines Gefäßbruchs
- Leicht zu reinigendes, chemikalienbeständiges, versiegeltes Edelstahlgehäuse
- Einsatz in Pilotanlagen oder integriert in Prozessgeräte
- Rührgeschwindigkeiten von 100 bis 1000 min⁻¹
- Garantie: 5 Jahre
Mobil Direct: Verfügt über einen integrierten Controller mit anpassbaren Leistungseinstellungen. Das Gerät rührt bis zu 150 L und hat ein maximales Wellendrehmoment von 30 Ncm. Die Betriebsbedingungen liegen bei −10 bis +40 °C bei 95% rF, der Regler ist nach IP 64 geschützt und lässt sich leicht unter fließendem Wasser reinigen.