- VE:1 KIT
- Bezeichnung:STEMscript™ cDNA-Synthesekit mit Zufallsprimern
Für die Reverse Transkription von RNA ohne Poly(A)-Schwänze vor qPCR oder RNA-Sequenzierung.
Verwenden Sie das STEMscript™ cDNA-Synthesekit mit Zufallsprimern für die Reverse-Transkription von RNA ohne Poly(A)-Enden (z. B. rRNA, tRNA, degradierte RNA, aus prokaryotischen Quellen isolierte RNA und RNA mit bekannten Sekundärstrukturen) vor der qPCR oder RNA-Sequenzierung.
Dieses Kit enthält drei Komponenten, die für eine effiziente Synthese von Erststrang-cDNA zur Vorbereitung der qPCR-Amplifikation optimiert wurden: STEMscript™ Reverse-Transkriptase-Mix (enthält STEMscript™ Reverse-Transkriptase, gereinigt aus rekombinantem E. coliund rekombinantem Ribonuklease-Inhibitor), STEMscript™-Reaktionspuffer (enthält Primer, MgCl₂ und dNTPs) und nukleasefreies Wasser.
Zufallsprimer sind ideal für die Reverse-Transkription von RNA ohne Poly(A)-Enden. Für die Reverse-Transkription eukaryotischer mRNA mit Poly(A)-Enden verwenden Sie bitte das STEMscript™ cDNA-Synthesekit mit Oligo(dT)-Primern, das Primer enthält, die sich an die Poly(A)-Enden anlagern.