Über diesen Artikel
Zur Schätzung der CRISPR-Cas9-Genomeditiereffizienz.
ArciTect™ T7 Endonuclease I ist das bevorzugte Enzym zum Erkennen von Genomeditierungen wie Insertionen oder Deletionen (INDELs), die durch CRISPR-Cas9 erzeugt werden. Das ArciTect™ T7 Endonuclease I Kit besteht aus ArciTect™ T7 Endonuclease I und ArciTect™ T7 Endonuclease I Puffer (10X), die für die Verwendung mit dem ArciTect™ CRISPR-Cas9 Genom-Editierungssystem getestet und validiert wurden. ArciTect™ T7 Endonuclease I erkennt und spaltet nicht übereinstimmende DNA, kreuzförmige DNA-Strukturen, Holliday-Strukturen oder -Verbindungen, Heteroduplex-DNA und, weniger effizient, gekerbte doppelsträngige DNA. Da die Spaltungseffizienz proportional zur Anzahl der an einem bestimmten DNA-Ziel erzeugten INDELs ist, wird das ArciTect™ T7 Endonuclease I Kit verwendet, um die Effizienz der Genom-Editierung schnell und kostengünstig abzuschätzen.
Spezifikationen
- Zellspezifität:Pluripotent stem cells