4',6-Diamidin-2-phenylindol-dihydrochlorid (DAPI) fluoreszentes Markierungsreagenz
Artikelnr. STMC75004
Lieferant: STEMCELL Technologies
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:10 mg
- Seq:2275
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:350.25 g/mol
CAS-Nummer:28718-90-3
Formel:C₁₆H₁₅N₅·2HCl
MDL-Nummer:MFCD00012681